Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Adenosine 5'-Diphosphate Disodium Salt, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen diphosphate
22770490-1G
MOLE22770490-1GEA 0 EUR InStock
MOLE22770490-1G
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Formule: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂
MW: 471,167 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066635
Numéro CAS: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité