Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool salicylique

Fournisseur: Molekula

22772794-100G
MOLE22772794-100GEA 0 EUR InStock
MOLE22772794-100G
Alcool salicylique
Alcool salicylique


Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82 °C
Densité: 1.1613 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004617
Numéro CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité