5-Fluorouridine
Fournisseur: Molekula
22848333-100MG
MOLE22848333-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE22848333-100MG
5-Fluorouridine
5-Fluorouridine
Formule: C₉H₁₁FN₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036832
Numéro CAS: 316-46-1
EINECS: 206-260-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité