Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaméthyldisilane

Fournisseur: Molekula

22895484-25G
MOLE22895484-25GEA 0 EUR InStock
MOLE22895484-25G
Hexaméthyldisilane
Hexaméthyldisilane


Formule: C₆H₁₈Si₂
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008258
Numéro CAS: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité