D(+)-Lactamide
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (R)-2-Hydroxypropanamide
22922574-25G
MOLE22922574-25GEA 0 EUR InStock
MOLE22922574-25G
D(+)-Lactamide
D(+)-Lactamide
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210310
Numéro CAS: 598-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité