Apigenine
Fournisseur: Molekula
22930039-25MG
MOLE22930039-25MGEA 0 EUR InStock
MOLE22930039-25MG
Apigenine
Apigenin
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Numéro MDL: MFCD00006831
Numéro CAS: 520-36-5
EINECS: 208-292-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité