Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-p-iodotoluène

Fournisseur: Molekula
Danger

22950982-5G
MOLE22950982-5GEA 0 EUR InStock
MOLE22950982-5G
α-Bromo-p-iodotoluène
α-Bromo-p-iodotoluène


Formule: C₇H₆BrI
Point d'ébullition: 115…120 °C (0.6 mmHg)
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00209656
Numéro CAS: 16004-15-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité