Acide 2-pyridinecarboxylique
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
23001678-100G
MOLE23001678-100GEA 0 EUR InStock
MOLE23001678-100G
Acide 2-pyridinecarboxylique
Acide 2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 134…137 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006293
Numéro CAS: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité