1-Diazo-2-naphthol-4-sulphonic acid
Fournisseur: Molekula
23051132-100G
MOLE23051132-100GEA 0 EUR InStock
MOLE23051132-100G
1-Diazo-2-naphthol-4-sulphonic acid
1-Diazo-2-naphthol-4-sulphonic acid
Formule: C₁₀H₆N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD00012409
Numéro CAS: 887-76-3
EINECS: 212-958-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité