5-Nitrovanilline
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
23063193-25G
MOLE23063193-25GEA 0 EUR InStock
MOLE23063193-25G
5-Nitrovanilline
5-Nitrovanilline
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007118
Numéro CAS: 6635-20-7
EINECS: 229-633-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité