2-Éthylimidazole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Ethyl-1H-imidazole
23213483-1KG
MOLE23213483-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE23213483-1KG
2-Éthylimidazole
2-Éthylimidazole
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005192
Numéro CAS: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité