2-Chlorothiophène
Fournisseur: Molekula
23295014-100G
MOLE23295014-100GEA 0 EUR InStock
MOLE23295014-100G
2-Chlorothiophène
2-Chlorothiophène
Formule: C₄H₃ClS
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.285 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005421
Numéro CAS: 96-43-5
EINECS: 202-505-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité