Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Difluorobenzophénone

Fournisseur: Molekula
Attention

23433514-100G
MOLE23433514-100GEA 0 EUR InStock
MOLE23433514-100G
4,4'-Difluorobenzophénone
4,4'-Difluorobenzophénone


Formule: C₁₃H₈F₂O
Point d'ébullition: 170…172 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 140…141 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000353
Numéro CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité