Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω-Bromo-4-chloroacétophénone

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide

23463177-100G
MOLE23463177-100GEA 0 EUR InStock
MOLE23463177-100G
ω-Bromo-4-chloroacétophénone
ω-Bromo-4-chloroacétophénone


Formule: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00000625
Numéro CAS: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02172
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité