2,6-Difluorobenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
23482755-5G
MOLE23482755-5GEA 0 EUR InStock
MOLE23482755-5G
2,6-Difluorobenzaldéhyde
2,6-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15…17 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010293
Numéro CAS: 437-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité