Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Vinylpyridine

Fournisseur: Molekula

23516901-100ML
MOLE23516901-100MLEA 0 EUR InStock
MOLE23516901-100ML
2-Vinylpyridine
2-Vinylpyridine


Formule: C₇H₇N
Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.9735 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006355
Numéro CAS: 100-69-6
EINECS: 202-879-8
ONU: 3073
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité