Phosphonoacétate de triéthyle
Fournisseur: Molekula
23527646-100G
MOLE23527646-100GEA 0 EUR InStock
MOLE23527646-100G
Phosphonoacétate de triéthyle
Phosphonoacétate de triéthyle
Formule: C₈H₁₇O₅P
Numéro MDL: MFCD00009177
Numéro CAS: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité