Pénicilline benzylique sel de potassium
Fournisseur: Molekula
Attention
23531529-25G
MOLE23531529-25GEA 0 EUR InStock
MOLE23531529-25G
Pénicilline benzylique sel de potassium
Pénicilline benzylique sel de potassium
Formule: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Point de fusion: 214…217 °C
Densité: 1.359 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036193
Numéro CAS: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité