Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitro-1-naphtol

Fournisseur: Molekula

23574535-5G
MOLE23574535-5GEA 0 EUR InStock
MOLE23574535-5G
2-Nitro-1-naphtol
2-Nitro-1-naphtol


Formule: C₁₀H₇NO₃
Point de fusion: 123…125 °C
Numéro MDL: MFCD00003956
Numéro CAS: 607-24-9
EINECS: 210-131-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité