2-Chloro-4-nitrophénol
Fournisseur: Molekula
23576288-25G
MOLE23576288-25GEA 0 EUR InStock
MOLE23576288-25G
2-Chloro-4-nitrophénol
2-Chloro-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄ClNO₃
Point de fusion: 109…112 °C
Numéro MDL: MFCD00043910
Numéro CAS: 619-08-9
EINECS: 210-578-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité