Dichlorure de seleninyle
Fournisseur: Molekula
Danger
23618910-5G
MOLE23618910-5GEA 0 EUR InStock
MOLE23618910-5G
Dichlorure de seleninyle
Dichlorure de seleninyle
Formule: Cl₂OSe
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8.5 °C
Densité: 2.44 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016327
Numéro CAS: 7791-23-3
EINECS: 232-244-0
ONU: 2879
ADR: 8,I
Merck Index: 12,08578
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité