Terephtalaldéhyde
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde
23638396-100G
MOLE23638396-100GEA 0 EUR InStock
MOLE23638396-100G
Terephtalaldéhyde
Terephtalaldéhyde
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Densité: 1.381 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006949
Numéro CAS: 623-27-8
EINECS: 210-784-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité