3,3-Diphénylpropylamine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3,3-Diphenylpropan-1-amine
23812498-25G
MOLE23812498-25GEA 0 EUR InStock
MOLE23812498-25G
3,3-Diphénylpropylamine
3,3-Diphénylpropylamine
Formule: C₁₅H₁₇N
MW: 211,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008202
Numéro CAS: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité