2,3,3-Trimethylindolenine
Fournisseur: Molekula
23843892-25G
MOLE23843892-25GEA 0 EUR InStock
MOLE23843892-25G
2,3,3-Trimethylindolenine
2,3,3-Trimethylindolenine
Formule: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005724
Numéro CAS: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité