Bromo-1-naphtalène
Fournisseur: Molekula
Attention
23928968-1KG
MOLE23928968-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE23928968-1KG
Bromo-1-naphtalène
Bromo-1-naphtalène
Formule: C₁₀H₇Br
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0…6 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003868
Numéro CAS: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité