Cyanotrihydroborate de sodium
Fournisseur: Molekula
Danger
23955696-25G
MOLE23955696-25GEA 0 EUR InStock
MOLE23955696-25G
Cyanotrihydroborate de sodium
Cyanotrihydroborate de sodium
Formule: CH₃BNNa
Point de fusion: 241…243 °C
Densité: 1.11…1.12 g/cm³ (28 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003516
Numéro CAS: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
ONU: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,08680
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité