5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine
Fournisseur: Molekula
24067530-50G
MOLE24067530-50GEA 0 EUR InStock
MOLE24067530-50G
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine
Formule: C₁₂H₁₂N₂OS₂
Numéro MDL: MFCD00064857
Numéro CAS: 536-17-4
EINECS: 208-625-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité