3-Fluorostyrène
Fournisseur: Molekula
24155756-5G
MOLE24155756-5GEA 0 EUR InStock
MOLE24155756-5G
3-Fluorostyrène
3-Fluorostyrène
Formule: C₈H₇F
Point d'ébullition: 30 °C (1013 hPa)
Densité: 1.025 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000341
Numéro CAS: 350-51-6
EINECS: 206-504-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité