Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Phénoxyphénol

Fournisseur: Molekula
Attention

24201126-5G
MOLE24201126-5GEA 0 EUR InStock
MOLE24201126-5G
3-Phénoxyphénol
3-Phénoxyphénol


Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42 °C
Densité: 1.1722 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003543
Numéro CAS: 713-68-8
EINECS: 211-930-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité