2-Méthylpyridine-3-ol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Hydroxy-2-methylpyridine
24215178-5G
MOLE24215178-5GEA 0 EUR InStock
MOLE24215178-5G
2-Méthylpyridine-3-ol
2-Méthylpyridine-3-ol
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082538
Numéro CAS: 1121-25-1
EINECS: 214-327-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité