Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2-phénéthyle

Fournisseur: Molekula

24234941-5G
MOLE24234941-5GEA 0 EUR InStock
MOLE24234941-5G
Isothiocyanate de 2-phénéthyle
Isothiocyanate de 2-phénéthyle


Formule: C₆H₅CH₂CH₂NCS
MW: 163,24 g/mol
Densité: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004821
Numéro CAS: 2257-09-2
EINECS: 218-855-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité