Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-nitrophénol

Fournisseur: Molekula
Attention

24240078-25G
MOLE24240078-25GEA 0 EUR InStock
MOLE24240078-25G
2-Amino-5-nitrophénol
2-Amino-5-nitrophenol


Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 207…208 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007692
Numéro CAS: 121-88-0
EINECS: 204-503-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité