L(-)-Xylose
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(-)-Xylose
24507348-25G
MOLE24507348-25GEA 0 EUR InStock
MOLE24507348-25G
L(-)-Xylose
L(-)-Xylose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151096
Numéro CAS: 609-06-3
EINECS: 210-174-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité