4-Méthylvératrole
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
24539542-100G
MOLE24539542-100GEA 0 EUR InStock
MOLE24539542-100G
4-Méthylvératrole
4-Méthylvératrole
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016651
Numéro CAS: 494-99-5
EINECS: 207-796-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité