Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Cyanobenzaldéhyde

Fournisseur: Molekula
Attention

24676892-5G
MOLE24676892-5GEA 0 EUR InStock
MOLE24676892-5G
3-Cyanobenzaldéhyde
3-Cyanobenzaldéhyde


Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003344
Numéro CAS: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité