Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide hippurique

Fournisseur: Molekula
Danger

24771195-1KG
MOLE24771195-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE24771195-1KG
Acide hippurique
Acide hippurique


Formule: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271 °C
Densité: 1.308 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002692
Numéro CAS: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 13,04735
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité