Iodoacétamide
Fournisseur: Molekula
Attention
24815520-25G
MOLE24815520-25GEA 0 EUR InStock
MOLE24815520-25G
Iodoacétamide
Iodoacétamide
Formule: ICH₂CONH₂
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008028
Numéro CAS: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité