1-Naphthyl phosphate disodium salt monohydrate
Fournisseur: Molekula
24815696-5G
MOLE24815696-5GEA 0 EUR InStock
MOLE24815696-5G
1-Naphthyl phosphate disodium salt monohydrate
1-Naphthyl phosphate disodium salt monohydrate
Formule: C₁₀H₇Na₂O₄P·1H₂O
Numéro MDL: MFCD00150614
Numéro CAS: 207569-06-0
EINECS: 218-564-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité