Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol

Fournisseur: Molekula
Danger

24885258-5G
MOLE24885258-5GEA 0 EUR InStock
MOLE24885258-5G
(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol
(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol


Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 172 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.936 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Numéro MDL: MFCD00064419
Numéro CAS: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité