Acide (R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylique
Fournisseur: Molekula
24896910-25G
MOLE24896910-25GEA 0 EUR InStock
MOLE24896910-25G
Acide (R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylique
Acide (R)-(-)-thiazolidine-4-carboxylique
Formule: C₄H₇NO₂S
Numéro MDL: MFCD00005212
Numéro CAS: 34592-47-7
EINECS: 252-106-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité