Acide 5-aminoisophtalique
Fournisseur: Molekula
Attention
25027293-100G
MOLE25027293-100GEA 0 EUR InStock
MOLE25027293-100G
Acide 5-aminoisophtalique
5-Aminoisophthalic acid
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point d'ébullition: 515 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…156 °C
Numéro MDL: MFCD00002522
Numéro CAS: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité