Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobenzhydrol

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Chlorophenyl phenyl carbinol, 4-Chlorobenzhydryl alcohol, 4-Chloro-α-phenylbenzyl alcohol, p-Chlorobenzhydrol, 4-Chlorodiphenylmethanol

25057386-25G
MOLE25057386-25GEA 0 EUR InStock
MOLE25057386-25G
4-Chlorobenzhydrol
4-Chlorobenzhydrol


Formule: C₁₃H₁₁ClO
MW: 218,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004491
Numéro CAS: 119-56-2
EINECS: 204-333-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité