Acétate de 2-(N-phénylcarbamoyl)-3-naphtyle
Fournisseur: Molekula
25134487-5G
MOLE25134487-5GEA 0 EUR InStock
MOLE25134487-5G
Acétate de 2-(N-phénylcarbamoyl)-3-naphtyle
Naphthol AS acetate
Formule: C₁₉H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00004095
Numéro CAS: 1163-67-3
EINECS: 214-608-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité