2,4,6-Trichlorobenzonitrile
Fournisseur: Molekula
25180755-5G
MOLE25180755-5GEA 0 EUR InStock
MOLE25180755-5G
2,4,6-Trichlorobenzonitrile
2,4,6-Trichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₂Cl₃N
Numéro MDL: MFCD00052711
Numéro CAS: 6575-05-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité