5-Nitro-8-quinoléinol
Fournisseur: Molekula
25352425-25G
MOLE25352425-25GEA 0 EUR InStock
MOLE25352425-25G
5-Nitro-8-quinoléinol
5-Nitro-8-quinoléinol
Formule: C₉H₆N₂O₃
Point d'ébullition: 419 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 179…181 °C
Densité: 1.549 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00006791
Numéro CAS: 4008-48-4
EINECS: 223-662-4
Merck Index: 12,06753
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité