Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chromotropique sel disodique dihydraté

Fournisseur: Molekula
Attention

25454876-25G
MOLE25454876-25GEA 0 EUR InStock
MOLE25454876-25G
Acide chromotropique sel disodique dihydraté
Acide chromotropique sel disodique dihydraté


Formule: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150612
Numéro CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité