2-Fluorostyrène
Fournisseur: Molekula
25473627-5G
MOLE25473627-5GEA 0 EUR InStock
MOLE25473627-5G
2-Fluorostyrène
2-Fluorostyrène
Formule: C₈H₇F
Point d'ébullition: 94 °C (0,5 mmHg)
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013550
Numéro CAS: 394-46-7
EINECS: 206-896-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité