L(-)-Arabitol
Fournisseur: Molekula
25675490-25G
MOLE25675490-25GEA 0 EUR InStock
MOLE25675490-25G
L(-)-Arabitol
L(-)-Arabitol
Formule: C₅H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00064290
Numéro CAS: 7643-75-6
EINECS: 231-582-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité