Alcool 3,4-diméthoxybenzylique
Fournisseur: Molekula
25751471-100G
MOLE25751471-100GEA 0 EUR InStock
MOLE25751471-100G
Alcool 3,4-diméthoxybenzylique
Alcool 3,4-diméthoxybenzylique
Formule: C₉H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00004638
Numéro CAS: 93-03-8
EINECS: 202-212-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité