Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxy-p-crésol

Fournisseur: Molekula
Attention

25783219-100G
MOLE25783219-100GEA 0 EUR InStock
MOLE25783219-100G
2-Méthoxy-p-crésol
2-Méthoxy-p-crésol


Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 219…222 °C (1013 hPa)
Densité: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002378
Numéro CAS: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité